Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 593,00 zł |
Informacje o tej pozycji
593,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
aqueous suspension
Quality Segment
composition
solids, 10%
technique(s)
cell based assay: suitable
mean particle size
0.24 μm
application(s)
cell analysis
Application
Latex beads have been used to study the regulation of primary mesenchyme cell migration in the sea urchin embryo and to gain a better understanding of the role of ecto-NAD+ glycohydrolase, an enzyme predominantly associated with phagocytic cells. Latex beads have also been used to develop a new technique for measuring the plaque-forming cell (PFC) responses to bacterial antigens.
Features and Benefits
Dye incorporated into beads, not surface-linked
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 0.24 μm mean particle size, aqueous suspension, solids 10 % | description 0.80 μm average diameter, aqueous suspension | description 0.055 μm mean particle size, aqueous suspension, solids 10 % |
| technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| application(s) cell analysis | application(s) - | application(s) - |
| form aqueous suspension | form aqueous suspension | form aqueous suspension |
| composition solids, 10% | composition solids, 2.5% | composition solids, 10% |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| mean particle size 0.24 μm | mean particle size - | mean particle size 0.055 μm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Latex beads, deep blue dyed
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?