Przejdź do
L131
L-745,870 hydrochloride
Synonim(y):
3-[[4-(4-Chlorophenyl)piperazin-1-yl]methyl]-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1100,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4090,00 zł
3476,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H19ClN4 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
363.28
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Form:
solid
1100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
color
white
solubility
H2O: 0.2 mg/mL, ethanol: 1.4 mg/mL, 0.1 M HCl: 5.5 mg/mL
SMILES string
Cl.Clc1ccc(cc1)N2CCN(CC2)Cc3c[nH]c4ncccc34
InChI
1S/C18H19ClN4.ClH/c19-15-3-5-16(6-4-15)23-10-8-22(9-11-23)13-14-12-21-18-17(14)2-1-7-20-18;/h1-7,12H,8-11,13H2,(H,20,21);1H
InChI key
GFFJYISJZJIKAF-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... DRD4(1815)
Biochem/physiol Actions
Selective D4 dopamine receptor antagonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the Dopamine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Legal Information
Manufactured and sold under license from Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S. for use solely for preclinical researchy purposes (i.e., not for the administration to or other use in humans).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L135PZ0101SML0513
description
-
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
-
form
solid
form
powder
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
0.1 M HCl: 5.5 mg/mL, H2O: 0.2 mg/mL, ethanol: 1.4 mg/mL
solubility
H2O: insoluble, DMSO: ≥20 mg/mL, ethanol: 24 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
-
color
white
color
white to beige
color
light tan
color
-
Gene Information
human ... DRD4(1815)
Gene Information
human ... DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815)
Gene Information
-
Gene Information
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)