Przejdź do
L135
L-741,626
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(±)-3-[4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidinyl]methylindole
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
728,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H21ClN2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
340.85
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
728,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL, ethanol: 24 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
room temp
SMILES string
OC1(CCN(CC1)Cc2c[nH]c3ccccc23)c4ccc(Cl)cc4
InChI
1S/C20H21ClN2O/c21-17-7-5-16(6-8-17)20(24)9-11-23(12-10-20)14-15-13-22-19-4-2-1-3-18(15)19/h1-8,13,22,24H,9-12,14H2
InChI key
LLBLNMUONVVVPG-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
L-741,626 has been used as selective dopamine (D2) receptor antagonist to study its effects on the uptake of dopamine in human embryonic kidney 293 (HEK293) cells. It has also been used as a D2 receptor antagonist to study its effects on thyrotropin-releasing hormone (TRH) induced prolactin release.
Biochem/physiol Actions
L-741,626 is a selective dopamine (D2) receptor antagonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the Dopamine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-741,626
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)