Przejdź do
L1376
α-Linoleic acid
≥98%
Synonim(y):
Linoleic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
169,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
323,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
355,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
541,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1030,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2110,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
280.45
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-470-9
Beilstein/REAXYS Number:
1727101
MDL number:
eCl@ss:
32160703
169,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
plant oil (safflower)
Quality Segment
assay
≥98%
form
liquid
color
colorless
refractive index
n20/D 1.466
bp
229-230 °C/16 mmHg
mp
−5 °C
application(s)
life science and biopharma
functional group
carboxylic acid
lipid type
omega FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-
InChI key
OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
Gene Information
General description
Linoleic acid is considered an important dietary omega-6 fatty acid. It contributes to the structural components of cell membranes.
Application
Linoleic acid has been used as a substrate to measure lipoxygenase activity. It has also been used to prepare linoleic acid hydroperoxide samples and study the prooxidant activity of citrate-stabilized CeO2.
Biochem/physiol Actions
Linoleic acid increases cell proliferation and gene expression of PPARα and its target genes such as acyl-CoA oxidase in primary duck hepatocytes citation.
Linoleic acid is an n-6 polyunsaturated essential fatty acid (PUFA) used as a precursor of arachidonic acid (AA) and various prostaglandins. Linoleic acid may be used to improve the delivery and efficacy of anticancer drugs and in cancer protection. Linoleic acid has a significant influence on the membrane function. This fatty acid serves as a precursor for the bioactive metabolites called eicosanoids, which regulate renal and pulmonary function, vascular tone, and inflammatory responses. Linoleic acid deficiency has been observed in infants with chronic fat malabsorption conditions. Insufficient levels of this fatty acid result in poor growth and development in infants, scaly dermatitis, and an impaired immune response. Linoleic acid maintains the skin’s moisture content, hence it is utilized in topical applications.
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
62230W338020W800075
description
≥98%
description
analytical standard
description
≥95%, FG
description
natural (US), ≥95%, FG
assay
≥98%
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥95%
assay
≥95%
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
-
functional group
-
biological source
plant oil (safflower)
biological source
-
biological source
synthetic
biological source
(Sunflower seed)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
form
liquid
form
-
form
-
form
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. I noticed it comes as a liquid. What does it coke dissolved in?
    1 answer
    1. This product is not diluted with any solvent. The physical form is a liquid. It is considered a 'neat' product with a minimum purity of 99%. The density is 0.902 g/mL at room temperature. The product is sold by weight, the 5 gram package would be approx. 5.5 mL.