Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1460,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2700,00 zł 2295,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H27N2OCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
298.85
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Storage condition:
protect from light
1460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Lidocaine N-ethyl chloride,
storage condition
protect from light
Quality Segment
solubility
H2O: soluble
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].CC[N+](CC)(CC)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
InChI
1S/C16H26N2O.ClH/c1-6-18(7-2,8-3)12-15(19)17-16-13(4)10-9-11-14(16)5;/h9-11H,6-8,12H2,1-5H3;1H
InChI key
LLPPOMUAOGMYQI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Lidocaine N-ethyl chloride is an intracellular voltage-gated sodium channel blocker.
Other Notes
Stable at room temperature lyophilized. In solution, store at 4 °C for up to two weeks. Store solutions at -20 °C for up to six months.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description analytical standard, for drug analysis | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level - |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
| storage condition protect from light | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| solubility H2O: soluble | solubility - | solubility - | solubility - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?