Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1170,00 zł |
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4000,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1170,00 zł
conjugate
agarose conjugate
Quality Segment
form
saline suspension
extent of labeling
5-10 mg per mL
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix activation
cyanogen bromide
capacity
≥0.1 mg/mL binding capacity (ovomucoid)
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description agarose conjugate, saline suspension | description agarose conjugate, saline suspension | description suitable for cell culture, BioReagent, lyophilized powder | description peroxidase conjugate, lyophilized powder |
| form saline suspension | form saline suspension | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| conjugate agarose conjugate | conjugate agarose conjugate | conjugate - | conjugate peroxidase conjugate |
| matrix cross-linked 4% beaded agarose | matrix 4% agarose | matrix - | matrix - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| matrix activation cyanogen bromide | matrix activation cyanogen bromide | matrix activation - | matrix activation - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lectin from Triticum vulgaris (wheat)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?