Przejdź do
L2011
D-Lactic Dehydrogenase from Lactobacillus leichmannii
ammonium sulfate suspension, ≥250 units/mg protein (biuret)
Synonim(y):
Lactate, (R)-Lactate:NAD+ oxidoreductase, D−LDH
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
2500 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2910,00 zł
5000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5170,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Numer WE:
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Specific activity:
≥250 units/mg protein (biuret)
2910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
ammonium sulfate suspension
Quality Segment
specific activity
≥250 units/mg protein (biuret)
foreign activity
Malic dehydrogenase <0.5% of base activity
storage temp.
2-8°C
General description
Research area: Cell Signalling D-lactate dehydrogenase belongs to the D-isomer-specific 2-hydroxyacid dehydrogenase family. Lactate dehydrogenase (LD) is a tetramer consisting of two (H and M) subunits. It has five isozymes (LD1 to LD5) and this composition varies in different tissues. LD1 is abundant in the kidney, heart, and erythrocytes. LD5 is found in the liver and skeletal muscles. LD is a ubiquitous molecule found in plants, yeast, mammals, and microorganisms and is a member of the oxidoreductase family.
Biochem/physiol Actions
Lactic dehydrogenase (LDH)plays an important role in the glycolytic pathway where it converts pyruvate tolactate by using NAD+ as a co-factor. It is considered animportant molecule that can be used in cancer therapy as it acts as aglycolytic inhibitor. Inhibition of LDH is associated with blocking of aerobicglycolysis in tumour cells.
Physical form
Suspension in 3.2 M (NH4)2SO4, pH 6.0
Other Notes
One unit will reduce 1.0 μmole of pyruvate to D-lactate per min at pH 7.0 at 25 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L3888L9636L3916
description
ammonium sulfate suspension, ≥250 units/mg protein (biuret)
description
lyophilized powder, 150-500 units/mg protein
description
lyophilized powder, ≥80 units/mg solid
description
1000 units/mL
specific activity
≥250 units/mg protein (biuret)
specific activity
150-500 units/mg protein
specific activity
≥80 units/mg solid
specific activity
1000 units/mL
form
ammonium sulfate suspension
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
solution
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
foreign activity
Malic dehydrogenase <0.5% of base activity
foreign activity
Malic dehydrogenase <0.5% of base activity
foreign activity
-
foreign activity
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)