Yes, this product is suitable for IF.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.2 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 532,00 zł |
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1850,00 zł |
Informacje o tej pozycji
532,00 zł
biological source
Bandieraea simplicifolia
Quality Segment
conjugate
biotin conjugate
form
lyophilized powder
potency
<50 μg per mL agglutination activity (using human blood group B erythrocytes)
composition
Protein, ~95% E1%/280
extent of labeling
3-6 mol biotin per mol protein
storage temp.
−20°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Isolectin B4 (BSI-B4), biotin conjugate, lyophilized powder | description Isolectin B4 (BSI-B4), lyophilized powder | description Isolectin B4 (BSI-B4), FITC conjugate, lyophilized powder | description FITC conjugate, lyophilized powder |
| biological source Bandieraea simplicifolia | biological source - | biological source - | biological source Bandieraea simplicifolia |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| conjugate biotin conjugate | conjugate - | conjugate FITC conjugate | conjugate FITC conjugate |
| potency <50 μg per mL agglutination activity (using human blood group B erythrocytes) | potency ≥125 μg per mL agglutination activity (using human blood group A erythrocytes), ≤8 μg per mL agglutination activity (using human blood group B erythrocytes) | potency <50 μg per mL agglutination activity (using human blood group B erythrocytes) | potency <100 μg per mL agglutination activity (using human blood group A erythrocytes) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lectin from Bandeiraea simplicifolia (Griffonia simplicifolia)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Can this be used directly in IF?