Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1250,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2050,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 8000,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H17N3O3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
287.74
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.28
MDL number:
1250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
L-Leucine p-nitroanilide hydrochloride, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 25 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CC(C)C[C@H](N)C(=O)Nc1ccc(cc1)N(=O)=O
InChI
1S/C12H17N3O3.ClH/c1-8(2)7-11(13)12(16)14-9-3-5-10(6-4-9)15(17)18;/h3-6,8,11H,7,13H2,1-2H3,(H,14,16);1H/t11-;/m0./s1
InChI key
PFOYXOWPGRWPLS-MERQFXBCSA-N
General description
Substrate for the colorimetric determination of leucine aminopeptidase.
Application
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?