Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2060,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2060,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
LUC-1, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
60 kDa
enhanced validation
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentration
~2 mg/mL
technique(s)
immunocytochemistry: 20-40 μg/mL using transfected 293Tcells expressing luciferase, immunocytochemistry: suitable, western blot: 2-4 μg/mL using whole extract of transfected 293T cells expressing luciferase, western blot: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Application
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description clone LUC-1, purified from hybridoma cell culture | description IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution | description - |
| clone LUC-1, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form purified antibody |
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source - |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?