Przejdź do
L2271
Scienceware® bench liners
Labmat™ roll, white, roll W 20 in. (50 cm) × 50 ft (15.2 m)
Synonim(y):
bench cover, 246750000, F24675-0000, lab bench covering, lab mat, protective benchtop cover
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
496,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122300
496,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F24675-0000
roll W
20 in. (50 cm) × 50 ft (15.2 m)
General description
Disposable bench and drawer liners protect surfaces from stains and wear. Polyethylene film backing is non-skid and prevents soak-through of most liquids while the absorbent upper surface traps aqueous, alcoholic and corrosive solutions.
Features and Benefits
  • Highly absorbent upper surface traps up to 420ml/m² of water, dyes, corrosive chemicals or radioactive solutions
  • Flexible polyethylene film backing is non-skid and prevents soak-through of most solutions
  • Available in 50.8cm (20”) wide by 15.2 m (50 ft.) rolls, or 50.8 x 61cm (20 x 24”) pre-cut sheets
  • Rolls are easily cut with the Science ware Safety Cutter (F21012-0000) or scissors while roll is retained in dispenser
Legal Information
Labmat is a trademark of Bel-Art Products, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z363472BAF246750020Z115460
description
Labmat™ roll, white, roll W 20 in. (50 cm) × 50 ft (15.2 m)
description
Labmat™ roll, orange, roll W 20 in. (50 cm) × 50 ft (15.2 m)
description
Labmat™ sheet, white, L × W 20 in. × 24 in. , 50.38 cm x 61 cm
description
roll W × L 30 in. × 50 ft
manufacturer/tradename
Bel-Art F24675-0000
manufacturer/tradename
Bel-Art
manufacturer/tradename
Bel-Art F24675-0020
manufacturer/tradename
Bel-Art H24679-0000
roll W
20 in. (50 cm) × 50 ft (15.2 m)
roll W
20 in. (50 cm) × 50 ft (15.2 m)
roll W
-
roll W
-
packaging
pack of 1 ea
packaging
-
packaging
pack of 100 ea
packaging
pack of 1 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Scienceware® bench liners
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)