Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 307,00 zł |
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1070,00 zł |
Informacje o tej pozycji
307,00 zł
form
lyophilized powder
Quality Segment
potency
<20 μg per mL agglutination activity (using human blood group B erythrocytes)
composition
Protein, ≥90% biuret
impurities
salt, free
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description lyophilized powder | description Isolectin B4 (BSI-B4), lyophilized powder | description FITC conjugate, lyophilized powder | description lyophilized powder, salt, essentially free |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| impurities salt, free | impurities - | impurities - | impurities salt, essentially free |
| potency <20 μg per mL agglutination activity (using human blood group B erythrocytes) | potency ≥125 μg per mL agglutination activity (using human blood group A erythrocytes), ≤8 μg per mL agglutination activity (using human blood group B erythrocytes) | potency <100 μg per mL agglutination activity (using human blood group A erythrocytes) | potency <80 μg per mL agglutination activity |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| composition Protein, ≥90% biuret | composition Protein, ~95% E1%/280 | composition Protein, ~10% Lowry | composition Protein, ≥80% biuret |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lectin from Bandeiraea simplicifolia (Griffonia simplicifolia)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?