Przejdź do
L2659
Lauroyl coenzyme A lithium salt
≥90% (HPLC)
Synonim(y):
C12-CoA, Dodecanoyl-Coenzyme A lithium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
989,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3910,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C33H58N7O17P3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
955.77
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
eCl@ss:
32119108
989,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li+].CCCCCCCCCCCC(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(O)(O)=O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C33H58N7O17P3S.Li/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-24(42)61-17-16-35-23(41)14-15-36-31(45)28(44)33(2,3)19-54-60(51,52)57-59(49,50)53-18-22-27(56-58(46,47)48)26(43)32(55-22)40-21-39-25-29(34)37-20-38-30(25)40;/h20-22,26-28,32,43-44H,4-19H2,1-3H3,(H,35,41)(H,36,45)(H,49,50)(H,51,52)(H2,34,37,38)(H2,46,47,48);/q;+1/p-1/t22-,26-,27-,28+,32-;/m1./s1
InChI key
FWNUZMNRIPYTPZ-CDSRRKEDSA-M
Application
Lauroyl coenzyme A lithium salt has been used in the coenzyme A (CoA)-dependent acyltransferase assay to test the functionality of DRL1 protein. It is suitable for use as a standard to analyse the reaction product of lauric acid with firefly luciferase.
Biochem/physiol Actions
Coenzyme A functions as an acyl group carrier, acetyl-CoA. Dodecanoyl-Coenzyme A (C12-CoA), a long-chain (C-12) saturated fatty acyl-CoA, is used as an intermediate in lipid metabolism and is involved in lipid biosynthesis and fatty acid transport.. Lauroyl CoA is a substrate for FAM34A proteins and a product of firefly luciferase.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C4780H2012O6877
description
≥90% (HPLC)
description
BioReagent, suitable for cell culture
description
≥85%
description
≥95% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥85% (HPLC)
assay
≥85%
assay
≥95% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)