Przejdź do
L2785
Lectin from Dolichos biflorus (horse gram)
lyophilized powder
Synonim(y):
Dolichos biflorus agglutinin, DBA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
413,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1490,00 zł
1266,50 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
Form:
lyophilized powder
413,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
lyophilized powder
Quality Segment
potency
≤20 μg per mL agglutination activity
impurities
salt, essentially free
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
DBA has anti-A1 human blood group specificity, useful for distinguishing between A1 and A2 blood types. DBA has strong anti-Cad activity, and has an affinity for terminal N-acetyl-α-D-galactosaminyl residues. Conjugates are prepared from affinity purified lectin.
Preparation Note
Purified by affinity chromatography.
Analysis Note
Agglutination activity is expressed in μg/ml and is determined from serial dilutions in phosphate buffered saline, pH 6.8, of a 1 mg per mL solution. This activity is the lowest concentration to agglutinate a 2% suspension of human blood group A1 erythrocytes after 1 hour incubation at 25 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L1395L5505L9640
description
lyophilized powder
description
lyophilized powder, salt, essentially free
description
lyophilized powder
description
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
impurities
salt, essentially free
impurities
salt, essentially free
impurities
salt, essentially free
impurities
salt, essentially free
potency
≤20 μg per mL agglutination activity
potency
<80 μg per mL agglutination activity
potency
<8 μg/mL agglutination activity
potency
<20 μg/mL agglutination activity
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)