Przejdź do
L3045
β-Lactamase from Pseudomonas fluorescens
lyophilized powder, recombinant, expressed in E. coli
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2310,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Numer WE:
MDL number:
Recombinant:
expressed in E. coli
2310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
form
lyophilized powder
enzyme activity
7.5-15 units/mg solid
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Physical form
Lyophilized powder containing potassium phosphate and sodium bicarbonate
Other Notes
One unit will hydrolyze 1.0 μmole of benzylpenicillin per minute at pH 7.0 at 25 °C
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G6637
description
lyophilized powder, recombinant, expressed in E. coli
description
recombinant, expressed in E. coli, ammonium sulfate suspension, ≥50 units/mg protein (biuret)
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
form
lyophilized powder
form
ammonium sulfate suspension
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Quality Level
200
Quality Level
200
enzyme activity
7.5-15 units/mg solid
enzyme activity
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)