Przejdź do
L3375
Calcium lactobionate monohydrate
98.0-102.0% (EDTA titration)
Synonim(y):
4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-gluconic acid hemicalcium salt monohydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
418,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H21O12 · 0.5Ca · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
395.34
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
225-668-2
MDL number:
418,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98.0-102.0% (EDTA titration)
form
powder
optical activity
[α]20/D 22.5 to 24.5 °, c = 3% (w/v) in water
color
white to off-white
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
storage temp.
room temp
SMILES string
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)CO
InChI
1S/2C12H22O12.Ca.H2O/c2*13-1-3(15)10(7(18)8(19)11(21)22)24-12-9(20)6(17)5(16)4(2-14)23-12;;/h2*3-10,12-20H,1-2H2,(H,21,22);;1H2/q;;+2;/p-2/t2*3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,12+;;/m11../s1
InChI key
LIUNXXYNUIALAY-BSLBODANSA-L
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
153516G462561339
description
98.0-102.0% (EDTA titration)
description
97% (TLC)
description
≥98% (titration)
description
≥99% (HPLC), BioUltra
assay
98.0-102.0% (EDTA titration)
assay
97% (TLC)
assay
≥98% (titration)
assay
≥99% (HPLC)
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
5%, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
solid
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
color
white to off-white
color
white
color
white to faint yellow
color
colorless
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)