Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 901,00 zł |
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3230,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32035490
Form:
lyophilized powder
901,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
lyophilized powder
Quality Segment
potency
<4 μg per mL agglutination activity
impurities
salt, free
storage temp.
−20°C
General description
Application
Lectin from Helix pomatia has been used to conjugate with biotin and acridinium and used in lectin-agglutination tests.
Biochem/physiol Actions
Lectin from Helix pomatia protects fertilized eggs by coating them with perivitelline fluid. They exhibit antibacterial activities and immunity in snail. Helix pomatia agglutinin (HPA) possess the potential to agglutinate pathogens. HPA has also emerged as a marker of altered Oglycosylation in cancer.
HPA has anti-A human blood group specificity and has an affinity for terminal N-acetyl-α-D-galactosaminyl residues. Conjugates are prepared from affinity purified lectin.
Preparation Note
Affinity purified by a modification of the method of Hammarstrom and Kabat.
Analysis Note
Where reported, agglutination activity is expressed in μg/ml and is determined from serial dilutions in phosphate buffered saline, pH 6.8, of a 1 mg/ml solution. This activity is the lowest concentration to agglutinate a 2% suspension of human blood group A erythrocytes after 1 hour incubation at 25 °C.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description lyophilized powder, salt, free | description biotin conjugate, lyophilized powder |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| impurities salt, free | impurities salt, free |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| potency <4 μg per mL agglutination activity | potency - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lectin from Helix pomatia
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?