Przejdź do
L3750
β-Lactose
≤30% α-anomer basis, ≥99% total lactose basis
Synonim(y):
β-D-Gal-(1→4)-β-D-Glc
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
799,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2530,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4650,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H22O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.30
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
227-751-9
MDL number:
799,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine milk
Quality Segment
assay
≥99% total lactose basis
form
powder
concentration
≥30% (α-anomer)
color
white to off-white
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,11-,12+/m1/s1
InChI key
GUBGYTABKSRVRQ-DCSYEGIMSA-N
General description
Lactose is an important disaccharide in human nutrition, culinary goods, and pharmaceuticals. β-lactose is an isomeric form that is rarely found in nature.
Application
β-Lactose has been used:
  • to treat HL-1 cells followed by phorbol dibutyrate (PDB) treatment to study if protein kinase C (PKC) -stimulated accumulation is mediated through galectin-3
  • as a component of a media to analyze the extracellular production of protein
  • along with recombinant galectin-3 to treat cells for the detection of galectin-3 cell surface binding
  • along with recombinant galectin-3 or a control protein to stimulate T cells for apoptosis assay
Biochem/physiol Actions
Lactose, an excipient in a various medication, is used as an additive in a variety of foods. It is utilized as a commercial additive in the food industry due to its texture, flavor, and adhesive characteristics.
Beta-Lactose is the beta-pyranose form of the compound lactose.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
61339S1404A8556
description
≤30% α-anomer basis, ≥99% total lactose basis
description
≥99% (HPLC), BioUltra
description
≥98% (HPLC, anhydrous)
description
from bovine milk or colostrum, ≥97% (HPLC)
assay
≥99% total lactose basis
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC, anhydrous)
assay
≥97% (HPLC)
biological source
bovine milk
biological source
-
biological source
-
biological source
bovine milk or colostrum
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 20 mg/mL, clear, colorless
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is there a milled lactose product available with a particle size specification of 50 microns or less?
    1 answer
    1. it is noted that there are several lactose products available, but none of them have a size specification of less than 50 microns or 350 mesh. The product specifications primarily indicate that the product should appear in powder or crystal form. None of the available lactose products meet the criteria to be described as milled