Przejdź do
L5135
L-Leucine Dehydrogenase from Bacillus cereus
lyophilized powder, ≥60 units/mg protein
Synonim(y):
L-Leucine:NAD+ oxidoreductase (deaminating)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4140,00 zł
3519,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Numer WE:
MDL number:
Specific activity:
≥60 units/mg protein
3519,00 zł
Cena katalogowa4140,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
≥60 units/mg protein
mol wt
245 kDa
storage temp.
−20°C
General description
L-Leucine Dehydrogenase is a member of the amino acid dehydrogenase family.
Application
L-Leucine Dehydrogenase from Bacillus cereus has been used to determine the branched-chain amino acids (BCAA) spectrophotometrically in serum samples.
Biochem/physiol Actions
Leucine Dehydrogenase is a nicotinamide adenine dinucleotide hydrogen (NADH)-dependent oxidoreductase. It is involved in catalyzing the reductive amination of aliphatic 2-oxo-acids to their respective L-amino acids.
Other Notes
One unit will convert 1.0 μmole of L‑leucine to α-ketoisocaproate per min at pH 10.5 at 37 °C.
contains lysine
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
431525A7189A7653
description
lyophilized powder, ≥60 units/mg protein
description
-
description
ammonium sulfate suspension, ≥20 units/mg protein (Lowry)
description
buffered aqueous glycerol solution, ~30 units/mg protein (Lowry)
specific activity
≥60 units/mg protein
specific activity
≥10 units/mg protein, ≥50 units/mL
specific activity
≥20 units/mg protein (Lowry)
specific activity
~30 units/mg protein (Lowry)
form
lyophilized powder
form
liquid
form
ammonium sulfate suspension
form
buffered aqueous glycerol solution
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
mol wt
245 kDa
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)