Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2600,00 zł |
5 x 10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 9630,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2600,00 zł
Nazwa produktu
Leukemia Inhibitory Factor human, LIF, recombinant, expressed in E. coli, 10 μg/ml, buffered aqueous solution (pH 7.4), suitable for cell culture
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous solution (pH 7.4)
potency
0.1-1.5 ng/mL ED50/EC50
quality
endotoxin tested
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description LIF, recombinant, expressed in E. coli, 10 μg/ml, buffered aqueous solution (pH 7.4), suitable for cell culture | description LIF, recombinant, expressed in E. coli, 10 μg/ml, buffered aqueous solution, suitable for cell culture | description 10 µg, human recombinant LIF protein, expressed in E. coli, suitable for stem cell culture | description 5 µg, human recombinant LIF protein, expressed in E. coli, suitable for stem cell culture |
| assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay >95% (HPLC and SDS-PAGE) | assay >95% (HPLC and SDS-PAGE) |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant - | recombinant - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| form buffered aqueous solution (pH 7.4) | form buffered aqueous solution | form liquid | form liquid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Leukemia Inhibitory Factor human
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?