Yes, α-Lactalbumin is a glycoprotein. It is a protein that is found in the milk of mammals and plays a crucial role in the synthesis of lactose in the mammary glands. Glycoproteins like α-Lactalbumin have carbohydrate groups attached to the polypeptide chain, which can influence their function and stability. In the case of α-Lactalbumin, these glycosylation modifications are important for its biological activity and interactions.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 371,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 975,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3560,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6030,00 zł |
Informacje o tej pozycji
371,00 zł
biological source
bovine milk
Quality Segment
type
Type I
assay
≥85% (PAGE)
form
lyophilized powder
concentration
≥85 % protein
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, electrophoresis: suitable
impurities
calcium, tested
solubility
H2O: soluble 10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
cow ... LALBA(281894)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Type I, ≥85% (PAGE), lyophilized powder | description For use as a marker in SDS-PAGE | description Type III, calcium depleted, ≥85% (PAGE), lyophilized powder | description Marker for non-denaturing PAGE |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable, electrophoresis: suitable | technique(s) electrophoresis: suitable | technique(s) indirect ELISA: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable |
| assay ≥85% (PAGE) | assay - | assay ≥85% (PAGE) | assay - |
| biological source bovine milk | biological source bovine milk | biological source bovine milk | biological source bovine milk |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| form lyophilized powder | form powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| Gene Information cow ... LALBA(281894) | Gene Information cow ... LALBA(281894) | Gene Information cow ... LALBA(281894) | Gene Information - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α-Lactalbumin from bovine milk
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
α-Lactalbumin is a glycoprotéine? Bonjour votre α-Lactalbumin est une glycoprotéine ou pas svp?