Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1120,00 zł 952,00 zł |
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6090,00 zł 5176,50 zł |
Informacje o tej pozycji
952,00 zł
Cena katalogowa1120,00 złZaoszczędź 15%Nazwa produktu
D-Luciferin, synthetic, BioXtra, ≥99% (HPLC)
biological source
synthetic
Quality Segment
product line
BioXtra
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)[C@H]1CSC(=N1)c2nc3ccc(O)cc3s2
InChI
1S/C11H8N2O3S2/c14-5-1-2-6-8(3-5)18-10(12-6)9-13-7(4-17-9)11(15)16/h1-3,7,14H,4H2,(H,15,16)/t7-/m1/s1
InChI key
BJGNCJDXODQBOB-SSDOTTSWSA-N
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description synthetic, BioXtra, ≥99% (HPLC) | description chitinase and lysozyme substrate | description - | description ≥95.0% (HPLC) |
| assay ≥99% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) | assay - | assay ≥95.0% (HPLC) |
| solubility DMSO: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility DMSO: 9.80-10.20 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow | solubility H2O: insoluble, DMSO: ≥10 mg/mL | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form powder | form - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| biological source synthetic | biological source - | biological source - | biological source - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-Luciferin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?