Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H45NO21
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
707.63
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
synthetic
assay
≥85% (HPLC)
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)NC1C(O)C(OC2OC(CO)C(O)C(O)C2O)C(CO)OC1OC3C(O)C(CO)OC(OC(C(O)CO)C(O)C(O)C=O)C3O
InChI
1S/C26H45NO21/c1-7(33)27-13-17(39)22(47-25-19(41)18(40)15(37)10(4-30)43-25)12(6-32)45-24(13)48-23-16(38)11(5-31)44-26(20(23)42)46-21(9(35)3-29)14(36)8(34)2-28/h2,8-26,29-32,34-42H,3-6H2,1H3,(H,27,33)
InChI key
RBMYDHMFFAVMMM-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?