Unfortunately, no data indicating whether L7002 L-Lysine p-nitroanilide dihydrobromide might be a suitable substrate for the enzyme is collected. A search of the BRENDA enzyme database mentioned N-p-tosyl-Gly-Pro-Lys-4-nitroanilide but provided no evidence that L-Lysine p-nitroanilide is a substrate.
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3940,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H18N4O3 · 2HBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
428.12
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
3940,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
L-Lysine p-nitroanilide dihydrobromide,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white to off-white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Br.NCCCC[C@H](N)C(=O)Nc1ccc(cc1)N(=O)=O
InChI
1S/C12H18N4O3.BrH/c13-8-2-1-3-11(14)12(17)15-9-4-6-10(7-5-9)16(18)19;/h4-7,11H,1-3,8,13-14H2,(H,15,17);1H/t11-;/m0./s1
InChI key
FJNCJWJSSUJZMS-MERQFXBCSA-N
Application
L-Lysine p-nitroanilide may be used as a substrate to study the specificity and kinetics of lysine aminopeptidase(s) and various proteinases.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description - | description crystallized, ≥98.0% (NT) | description ≥98%, FG |
| form powder | form solid | form - |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98.0% (NT) | assay ≥98% |
| technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| color white to off-white | color - | color - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Can we use L-Lysine p-nitroanilide dihydrobromide as a substrate for enzyme assay of lysine gingipain protease?