Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1700,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7660,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1700,00 zł
biological source
human milk
Quality Segment
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
mol wt
14,070 Da by calculation
concentration
>75 % protein (UV)
technique(s)
cell migration: suitable
solubility
H2O: soluble 10 mg/mL(lit.)
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... LALBA(3906)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (SDS-PAGE), lyophilized powder | description Marker for non-denaturing PAGE | description Type III, calcium depleted, ≥85% (PAGE), lyophilized powder | description For use as a marker in SDS-PAGE |
| technique(s) cell migration: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) indirect ELISA: suitable | technique(s) electrophoresis: suitable |
| assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay - | assay ≥85% (PAGE) | assay - |
| biological source human milk | biological source bovine milk | biological source bovine milk | biological source bovine milk |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?