The product can be used at a maximum pressure of 15 psi without crushing the beads, although compression may occur at this pressure.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 486,00 zł |
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1400,00 zł |
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4190,00 zł |
Informacje o tej pozycji
486,00 zł
biological source
bovine milk
Quality Segment
form
saline suspension
technique(s)
affinity chromatography: suitable
matrix
6% beaded agarose
matrix activation
divinyl sulfone
matrix attachment
hydroxyl
matrix spacer
5 atoms
capacity
6-25 mg/mL binding capacity (lectin from Arachis hypogaea)
suitability
suitable for chromatography
storage temp.
2-8°C
Application
- in protein chromatography to purify galectins from lysed bacteria cells
- to capture ricin based on lectin-carbohydrate affinity
- to study microneme proteins and host-parasite cell surface receptors
Physical form
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the maximum flow rate for α-Lactose-Agarose (#L7634)?
1 answer-
Helpful?
-
-
Can this resin be cleaned and re-used?
1 answer-
This product is assayed for the ability to bind lectin from Arachis hypogaea. The lectin is loaded in a 0.5 M sodium chloride, 0.01 M sodium phosphate buffer, pH 6.8. The column is washed with the same buffer. The lectin is eluted in the same buffer containing 0.1 M alpha-lactose.
The resin can be regenerated by washing with 3-5 column volumes of 50 mM acetic acid, pH 3.0 containing 0.5 M sodium chloride, followed by 50 mM borate buffer at pH 7.0. The resin can also be washed with 6 M guanidine hydrochloride solution, adjust to pH 3 with acetic acid. The ligand on the resin is susceptible to hydrolysis at pH above 10.