Przejdź do
L7877
Lactulose
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-fructofuranose, 4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-fructose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1080,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H22O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.30
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
225-027-7
Beilstein/REAXYS Number:
93773
MDL number:
eCl@ss:
32150313
1080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D -52.0 to -48.0 °, c = 4% (w/v) in water
color
white to off-white
mp
169  °C ((336 °F ))
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@@](O)(CO)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)7(17)8(18)11(21-4)22-9-5(2-14)23-12(20,3-15)10(9)19/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12+/m1/s1
InChI key
JCQLYHFGKNRPGE-WJONTELPSA-N
Biochem/physiol Actions
Lactulose is a synthetic disaccharide derived from galactose and fructose. It is not absorbed in the gut and is frequently used in the treatment of constipation and hepatic encephalopathy. Studies have reported that lactulose administration may cause an increase in fecal nitrogen. It is also known to function as a prebiotic. Lactulose measurements can be used to detect gastrointestinal dysfunctions.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L0130000613601356803
Lactulose European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
L0130000
Lactulose
Lactulose United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1356803
Lactulose
description
≥95% (HPLC)
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
≥98.0% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
powder
form
-
form
solid
form
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lactulose
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)