Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H20N2O3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.75
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Nazwa produktu
Leu-Pro hydrochloride,
assay
≥98%
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CC(C)CC(N)C(=O)N1CCCC1C(O)=O
InChI
1S/C11H20N2O3.ClH/c1-7(2)6-8(12)10(14)13-5-3-4-9(13)11(15)16;/h7-9H,3-6,12H2,1-2H3,(H,15,16);1H
InChI key
GZEPUBCBTCSTKP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
L-leucyl-L-proline (Leu-Pro) and its retro variant Pro-Leu may be used along with other proline dipeptides to study imprinting and chemotaxis in tetrahymena.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?