Przejdź do
L8902
Lectin from Phaseolus vulgaris (red kidney bean)
Phytohemagglutinin PHA-M, lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture
Synonim(y):
Phaseolus vulgaris agglutinin, PHA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
316,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
625,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1850,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-718-7
NACRES:
NA.32
Form:
lyophilized powder
316,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
BioReagent
form
lyophilized powder
potency
<40 μg per mL agglutination activity
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
salt, free
solubility
PBS: 2 mg/mL
storage temp.
2-8°C
Application
Lectin from Phaseolus vulgaris (red kidney bean) is used in Lymphocyte Transformation Assay and culture medium.
Biochem/physiol Actions
PHA consists of two molecular species, an erythroagglutinin (PHA-E) which has low mitogenic activity and high erythroagglutinin activity, and leucoagglutinin (PHA-L) which has high mitogenic and leucoagglutinating activity, but very low erythroagglutinating activity.
PHA-E is not blood group specific, but agglutination can be inhibited by certain oligosaccharides. PHA-P is the protein form of PHA prior to separation and purification of erythroagglutinin and leucoagglutinin. PHA-M is the mucoprotein form. Conjugates are prepared from the corresponding purified lectins.
Analysis Note
Agglutination activity is expressed in μg/mL and is determined from serial dilutions of a 1 mg/mL solution. This activity is the lowest concentration to agglutinate a 2% suspension of human erythrocytes in phosphate buffered saline, pH 6.8, after 1 hr incubation at 25 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L2646L8754L2769
description
Phytohemagglutinin PHA-M, lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture
description
Phytohemagglutinin PHA-M, lyophilized powder
description
Phytohemagglutinin PHA-P, lyophilized powder
description
Leucoagglutinin PHA-L, lyophilized powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
impurities
salt, free
impurities
salt, free
impurities
salt, free
impurities
salt, free
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
PBS: 2 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
potency
<40 μg per mL agglutination activity
potency
<40 μg per mL agglutination activity
potency
≤10 μg/mL mitogenic activity, ≤62.5 μg per mL agglutination activity
potency
≤5 μg/mL mitogenic activity, ≤1.0 μg/mL leucoagglutination activity, erythroagglutination activity (Does not agglutinate a 2% suspension of human erythrocytes at <62.5 μg lectin/ml.)
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What do the designations -P, -L, -M, and -E represent in the names of PHA products?
    1 answer
    1. Generally, PHA-P or PHA-L is utilized to stimulate lymphocytes, although PHA-M will also work, but not to the same degree. The most active form is PHA-L (the mitogenic concentration is < 5μg/ml). PHA, or Phytohemagglutinin, comprises two molecular species:
      1. Erythroagglutinin (PHA-E), which demonstrates low mitogenic activity and high erythroagglutinating activity.
      2. Leucoagglutinin (PHA-L), which possesses high mitogenic and leucoagglutinating activity, accompanied by very low erythroagglutinating activity.
      PHA-P represents the protein form of PHA before the erythroagglutinin and leucoagglutinin components are separated and purified. PHA-M refers to the mucoprotein form of Phytohemagglutinin.