Przejdź do
L2646
Lectin from Phaseolus vulgaris (red kidney bean)
Phytohemagglutinin PHA-M, lyophilized powder
Synonim(y):
Phaseolus vulgaris agglutinin, PHA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
303,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
512,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1520,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-718-7
NACRES:
NA.32
Form:
lyophilized powder
303,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
lyophilized powder
potency
<40 μg per mL agglutination activity
composition
Protein, 50-70% biuret
impurities
salt, free
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
PHA consists of two molecular species, an erythroagglutinin (PHA-E) which has low mitogenic activity and high erythroagglutinin activity, and leucoagglutinin (PHA-L) which has high mitogenic and leucoagglutinating activity, but very low erythroagglutinating activity.
PHA-E is not blood group specific, but agglutination can be inhibited by certain oligosaccharides. PHA-P is the protein form of PHA prior to separation and purification of erythroagglutinin and leucoagglutinin. PHA-M is the mucoprotein form. Conjugates are prepared from the corresponding purified lectins.
Analysis Note
Agglutination activity is expressed in μg/mL and is determined from serial dilutions of a 1 mg/mL solution. This activity is the lowest concentration to agglutinate a 2% suspension of human erythrocytes in phosphate buffered saline, pH 6.8, after 1 hr incubation at 25 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L2769L4144L8902
description
Phytohemagglutinin PHA-M, lyophilized powder
description
Leucoagglutinin PHA-L, lyophilized powder
description
Leucoagglutinin PHA-L, lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture
description
Phytohemagglutinin PHA-M, lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
impurities
salt, free
impurities
salt, free
impurities
salt, free
impurities
salt, free
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
potency
<40 μg per mL agglutination activity
potency
≤5 μg/mL mitogenic activity, erythroagglutination activity (Does not agglutinate a 2% suspension of human erythrocytes at <62.5 μg lectin/ml.), ≤1.0 μg/mL leucoagglutination activity
potency
≤1.0 μg per mL leucoagglutination activity, ≤5 μg per mL mitogenic activity (Bromdeoxyuridine incorporation in human peripheral blood mononuclear cells), erythroagglutination activity (Does not agglutinate a 2% suspension of human erythrocytes at 250 μg lectin/ml.)
potency
<40 μg per mL agglutination activity
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
composition
Protein, 50-70% biuret
composition
Protein, ≥60% biuret
composition
-
composition
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What do the designations -P, -L, -M, and -E represent in the names of PHA products?
    1 answer
    1. Generally, PHA-P or PHA-L is utilized to stimulate lymphocytes, although PHA-M will also work, but not to the same degree. The most active form is PHA-L (the mitogenic concentration is < 5μg/ml). PHA, or Phytohemagglutinin, comprises two molecular species:
      1. Erythroagglutinin (PHA-E), which demonstrates low mitogenic activity and high erythroagglutinating activity.
      2. Leucoagglutinin (PHA-L), which possesses high mitogenic and leucoagglutinating activity, accompanied by very low erythroagglutinating activity.
      PHA-P represents the protein form of PHA before the erythroagglutinin and leucoagglutinin components are separated and purified. PHA-M refers to the mucoprotein form of Phytohemagglutinin.