The shelf life of this product in solution has not been validated.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 912,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 979,00 zł |
Informacje o tej pozycji
912,00 zł
Quality Segment
biological source
Porcine, bovine milk
product line
BioReagent
form
powder
nitrogen analysis
≥11.0% total
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
storage temp.
2-8°C
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description powder, BioReagent, suitable for cell culture | description a mixture of soluble peptides and amino acids | description Encymatically Digested | description - |
| biological source Porcine, bovine milk | biological source - | biological source bovine milk | biological source protein from chicken egg white |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) microbiological culture: suitable |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| product line BioReagent | product line - | product line - | product line - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the shelf life for the product once it gets reconstituted into a solution
1 answer-
Helpful?
-
-
How do you aseptically prepare lactalbumin enzymatic hydrolysate L9010 for addition to sterile media? Our lab needs a diluted 5.0 gram solution for 1 Liter of MEM.
1 answer-
This product can be prepared aseptically by either sterile filtration or autoclaving.
Helpful?
-
-
how to sterilize lactalbumin enzymatic hydrolysate L9010, can it be autoclaved
1 answer-
This product can be sterile filtered or autoclaved.