Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H62N10O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
658.88
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Nazwa produktu
Lys-Lys-Lys-Lys-Lys, ≥55% peptide basis
form
powder
composition
Peptide content, ~60%
concentration
≥55% (peptide)
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
NCCCCC(N)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(CCCCN)C(O)=O
InChI
1S/C30H62N10O6/c31-16-6-1-11-21(36)26(41)37-22(12-2-7-17-32)27(42)38-23(13-3-8-18-33)28(43)39-24(14-4-9-19-34)29(44)40-25(30(45)46)15-5-10-20-35/h21-25H,1-20,31-36H2,(H,37,41)(H,38,42)(H,39,43)(H,40,44)(H,45,46)
InChI key
IXPHOHNWDLRFJH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Short poly-L-lysines polypeptides such as trilysine (lys3), tetralysine (tetra-L-lysine, lys4) and pentalysine (penta-L-lysine, lys5) are cationic moieties that may be used in the construction of gene delivery vectors and DNA nanoparticles.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?