Luteolin can be dissolved in DMSO at 10 mg/mL.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1190,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2130,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1190,00 zł
Nazwa produktu
Luteolin, ≥98% (TLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
shelf life
3 yr
color
yellow
mp
~330 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1cc(O)c2C(=O)C=C(Oc2c1)c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H10O6/c16-8-4-11(19)15-12(20)6-13(21-14(15)5-8)7-1-2-9(17)10(18)3-7/h1-6,16-19H
InChI key
IQPNAANSBPBGFQ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CDC2(983), CDK5(1020), CDK6(1021), CYP1A2(1544), GSK3A(2931)
mouse ... Hexa(15211)
rat ... Il4(287287), Tnf(24835)
General description
Application
- to induce and elucidate the apoptotic pathway in renal cell carcinoma 786-O cells
- as an additive in M9 minimal medium to induce nodF gene expression
- as a reference standard to qualitatively and quantitatively analyse luteolin using reverse phase-high performance liquid chromatography with diode array detector (RP-HPLC-DAD)
- as a reaction supplement for β-galactosidase assay
- to elucidate the anti-inflammatory efficacy of luteolin in pseudorabies virus infected RAW264.7 cell line by measuring the anti-inflammatory mediators production and also cell viability and cytotoxicity assay
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (TLC), powder | description primary reference standard | description phyproof® Reference Substance | description analytical standard |
| assay ≥98% (TLC) | assay - | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥97.0% (HPLC) |
| form powder | form - | form powder | form - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| color yellow | color - | color - | color - |
| Gene Information human ... CDC2(983), CDK5(1020), CDK6(1021), CYP1A2(1544), GSK3A(2931) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Luteolin
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
what is the solubility of luteolin in dmso?