Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 915,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H35F2N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
491.62
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
222-312-8
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
915,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cccc(C)c1NC(=O)CN2CCN(CCCC(c3ccc(F)cc3)c4ccc(F)cc4)CC2
InChI
1S/C30H35F2N3O/c1-22-5-3-6-23(2)30(22)33-29(36)21-35-19-17-34(18-20-35)16-4-7-28(24-8-12-26(31)13-9-24)25-10-14-27(32)15-11-25/h3,5-6,8-15,28H,4,7,16-21H2,1-2H3,(H,33,36)
InChI key
ZBIAKUMOEKILTF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
HERG calcium channel blocker
Lidoflazine is an antianginal calcium channel blocker that carries a significant risk of QT interval prolongation and ventricular arrhythmia. It prolongs QT interval by blocking HERG channel. IC50 < 0.1 μM
Features and Benefits
This compound is featured on the Calcium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?