Przejdź do
L9783
Leupeptin hydrochloride
powder, ≥90% (HPLC)
Synonim(y):
Acetyl-Leu-Leu-Arg-al hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1140,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1410,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5260,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H38N6O4 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
463.01
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
1140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Leupeptin hydrochloride, microbial, ≥90% (HPLC)
biological source
microbial
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
input
general use sample(s)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CC(C)CC(NC(C)=O)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C=O
InChI
1S/C20H38N6O4.ClH/c1-12(2)9-16(24-14(5)28)19(30)26-17(10-13(3)4)18(29)25-15(11-27)7-6-8-23-20(21)22;/h11-13,15-17H,6-10H2,1-5H3,(H,24,28)(H,25,29)(H,26,30)(H4,21,22,23);1H
InChI key
OQQYPQNFLLAILR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Inhibitor of serine and cysteine proteases. Inhibits plasmin, trypsin, papain, calpain, and cathepsin B. Does not inhibit pepsin, cathepsins A and D, thrombin, or α-chymotrypsin. Effective concentration 10-100 μM.
Inhibitor of serine and cysteine proteases. Inhibits plasmin, trypsin, papain, calpain, and cathepsin B. Does not inhibit pepsin, cathepsins A and D, thrombin, or α-chymotrypsin. Effective concentration 10-100 μM. There have been numerous studies using leupeptin to protect against hearing loss caused by acoustic overstimulation or the ototoxic antibiotic gentamicin. (Loss of cochlear hair cells is believed to be mediated by calpain.)
Analysis Note
Leupeptin gives multiple peaks on HPLC because of the formation of tautomeric isomers in solution. Majority of contaminating peptide is racemized leupeptin.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L0649L202362070
description
microbial, ≥90% (HPLC)
description
microbial, ≥70% (HPLC)
description
≥90% (HPLC), microbial
description
>4000 U/mg
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥70% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
-
biological source
microbial
biological source
microbial
biological source
microbial
biological source
synthetic
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
solubility
H2O: 10 mM (Solutions are stable only a few hours. Stock solutions are stable up to 6 months at −20 °C.)
solubility
H2O: 50 mg/mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Leupeptin hydrochloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)