Przejdź do
LPLL001
Roztwór powlekający laminina/poli-L-lizyna
0.2 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture, Ready-to-use mixture
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1060,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352202
1060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
sterility
0.2 μm filtered
product line
BioReagent
form
liquid
concentration
1 ×
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Laminin/Poly-L-Lysine Coating Solution jest gotowym do użycia roztworem mieszanki czynników adhezyjnych, przygotowanym w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami i filtrowanym 0,2 µm. Służy do powlekania kolb do hodowli komórkowych, naczyń i płytek wielodołkowych oraz do promowania przyłączania, rozprzestrzeniania się i proliferacji różnych typów komórek, które wymagają powierzchni pokrytej ECM do adhezji i wzrostu hodowli komórkowej 2D. Połączenie poli-L-lizyny i lamininy zostało wykorzystane do optymalnego mocowania i promowania wzrostu neurytów w hodowli. Nadaje się do hodowli wielu różnych typów sieci obwodowego układu nerwowego (PNS) i ośrodkowego układu nerwowego (CNS) i jest przydatna do promowania przyczepiania i różnicowania komórek nerwowych. Niektóre komórki mogą trawić poli-L-lizynę, w którym to przypadku można użyć roztworu Laminin/Poly-D-Lysine (nr kat. LPDL001).
Application
Roztwór powlekający Laminin/Poly-L-Lysine może być stosowany w:
  • Przyłączanie i rozprzestrzenianie różnych typów komórek
  • Zwiększenie przyczepności komórek neuronalnych do plastiku i szkła
  • Wspieranie wzrostu neurytów
  • Odpowiedni do stosowania w hodowlach bez surowicy lub z obniżoną zawartością surowicy
Biochem/physiol Actions
Białka lamininy są integralnymi składnikami rusztowania strukturalnego w tkankach zwierzęcych. Laminina ma aktywne domeny do wiązania kolagenu, adhezji komórek, wiązania heparyny i fragmentu wzrostu neurytu. Laminina wspomaga wzrost i różnicowanie wielu typów komórek, w tym komórek nabłonkowych, śródbłonkowych, nerwowych, mięśniowych i wątrobowych.
Bromowodorek poli-L-lizyny jest niespecyficznym czynnikiem adhezyjnym dla komórek, przydatnym w promowaniu adhezji komórek do stałych podłoży poprzez wzmocnienie elektrostatycznej interakcji między ujemnie naładowanymi jonami błony komórkowej a powierzchnią hodowli. Po wchłonięciu na powierzchnię hodowli, poli-L-lizyna zwiększa liczbę dodatnio naładowanych miejsc wiązania komórek.
Preparation Note
LPLL001 jest gotową do użycia mieszaniną składającą się z lamininy i poli-L-lizyny. Jest ona filtrowana przy użyciu filtra 0,2 µm. Delikatnie wymieszaj Laminin/Poly-L-Lysine Coating Solution kilka razy, aby utworzyć jednorodny roztwór przed użyciem. W przypadku stosowania jako roztwór powlekający, pokryć całą powierzchnię hodowli, około 0,2-0,25 ml/cm2. Inkubować w temperaturze pokojowej przez 2-3 godziny, a następnie ostrożnie odessać roztwór i przemyć 3 razy sterylnym PBS przed umieszczeniem komórek. Pokryte naczynia do hodowli tkankowych mogą być użyte natychmiast lub przechowywane w temperaturze 4°C przez okres do jednego tygodnia wypełnione PBS i owinięte w folię parafilmową. Usunąć PBS tylko wtedy, gdy komórki są gotowe do umieszczenia na płytce. Nie dopuścić do całkowitego wyschnięcia pokrytych płytek
Other Notes
Laminin is a large basement membrane glycoprotein and composed of three different polypeptide chains, termed α, β and γ. The cohesion between these chains is the result of many inter and intrachain disulfide bonds. Together, they cause the molecule to look like a crucifix.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
LPLO001LPDL001FG001
description
0.2 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture, Ready-to-use mixture
description
0.2 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture, Ready-to-use mixture
description
0.2 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture, Ready-to-use mixture
description
0.2 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture, Ready-to-use mixture
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
sterility
0.2 μm filtered
sterility
0.2 μm filtered
sterility
0.2 μm filtered
sterility
0.2 μm filtered
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)