Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H17N · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.74
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
solid
optical activity
[α]24/D +11.84°, c = 0.1 in H2O(lit.)
color
white
solubility
H2O: soluble
SMILES string
Cl.C[C@@H](Cc1ccccc1)N(C)CC#C
Biochem/physiol Actions
Less active enantiomer of deprenyl.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?