M0185
Właściwości
rabbit
unconjugated
affinity isolated antibody
primary antibodies
polyclonal
buffered aqueous solution
antigen ~35 kDa
human, mouse
~0.5 mg/mL
western blot: 0.5-1 μg/mL using human Jurkat cell lysate
Q99836
dry ice
−20°C
human ... MYD88(4615) mouse ... Myd88(17874)
Opis
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.