Przejdź do
M0285
Methyl-β-D-galactopyranoside
Synonim(y):
Methyl β-D-galactoside
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
461,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1230,00 zł
1045,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H14O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.18
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-361-7
Beilstein/REAXYS Number:
81569
MDL number:
461,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
powder
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
color
white to faint yellow
mp
176-179  °C
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C7H14O6/c1-12-7-6(11)5(10)4(9)3(2-8)13-7/h3-11H,2H2,1H3/t3-,4+,5+,6-,7-/m1/s1
InChI key
HOVAGTYPODGVJG-VOQCIKJUSA-N
General description
A β-D-galactopyranoside having a methyl substituent at the anomeric position.
Biochem/physiol Actions
Methyl galactoside is a hexose involved in the metabolism of 2-deoxygalactose.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P6501N9003
description
-
description
≥98% (TLC)
description
≥98%
assay
≥98% (GC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98%
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
DMF: 50 mg/mL
form
powder
form
powder
form
powder
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)