Przejdź do
M043100
6-Hexachloro-Fluorescein Phosphoramidite
Synonim(y):
6-(4,7,2′,4′,5′,7′-Hexachloro-3′,6′-dipivaloylfluoresceinyl-6-carboxamido)-hexyl-1-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C46H52Cl6N3O10P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1050.61
UNSPSC Code:
41116105
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
32120505
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (31P-NMR), ≥97.0% (reversed phase HPLC)
color
white to off-white, powder
suitability
conforms to structure for H-NMR
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)N(C(C)C)P(OCCCCCCNC(=O)c1cc(Cl)c2C(=O)OC3(c4cc(Cl)c(OC(=O)C(C)(C)C)c(Cl)c4Oc5c(Cl)c(OC(=O)C(C)(C)C)c(Cl)cc35)c2c1Cl)OCCC#N
InChI
1S/C46H52Cl6N3O10P/c1-23(2)55(24(3)4)66(61-19-15-16-53)60-18-14-12-11-13-17-54-40(56)25-20-28(47)31-32(33(25)50)46(65-41(31)57)26-21-29(48)38(63-42(58)44(5,6)7)34(51)36(26)62-37-27(46)22-30(49)39(35(37)52)64-43(59)45(8,9)10/h20-24H,11-15,17-19H2,1-10H3,(H,54,56)
InChI key
RDZTYXJTMDFAOO-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)