Przejdź do
M047100
Cyanine 3.5 Phosporamidite
Synonim(y):
1H-Benz[e]indolium, 2-[3-[3-[3-[[[bis(1-methylethyl)amino](2-cyanoethoxy)phosphino]oxy]propyl]-1,3-dihydro-1,1-dimethyl-2H-benz[e]indol-2-ylidene]-1-propen-1-yl]-3-[3-[(4-methoxyphenyl)diphenylmethoxy]propyl]-1,1-dimethyl- (ACI)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C66H74N4O4P
Masa cząsteczkowa:
1018.29
UNSPSC Code:
41116105
Storage temp.:
−70°C
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
Proligo Reagents
Quality Segment
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyanine 3.5 Phosporamidite
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)