Przejdź do
M047130
Cyanine 3.5 Phosporamidite
configured for ABI
Synonim(y):
1H-Benz[e]indolium, 2-[3-[3-[3-[[[bis(1-methylethyl)amino](2-cyanoethoxy)phosphino]oxy]propyl]-1,3-dihydro-1,1-dimethyl-2H-benz[e]indol-2-ylidene]-1-propen-1-yl]-3-[3-[(4-methoxyphenyl)diphenylmethoxy]propyl]-1,1-dimethyl- (ACI)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C66H74N4O4P
Masa cząsteczkowa:
1018.29
UNSPSC Code:
41116105
eCl@ss:
32120505
Storage temp.:
−70°C
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
Proligo Reagents
Quality Segment
compatibility
configured for ABI
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Phosphoramidite technology is ideally suited for the modification ofsynthetic oligonucleotides with covalently attached reporter moieties,linkers, spacers or haptens. Sigma-Aldrich provides popular reporters andlinkers ready to use for DNA/RNA synthesis machines such as β-cyanoethylphosphoramidites.
Application
Cyanine 3.5 Phosphoramidite is designated for incorporation internally within oligonucleotides during automated DNA synthesis. It has been used in Fluorescence Labeling and Imaging studies.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyanine 3.5 Phosporamidite
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)