Przejdź do
M0506
N-Methyl-DL-alanine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H9NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
103.12
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white
SMILES string
CNC(C)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-3(5-2)4(6)7/h3,5H,1-2H3,(H,6,7)
InChI key
GDFAOVXKHJXLEI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
N-Methyl-DL-alanine may be used in studies of amino acid transport mechanisms such as trans-stimulation. N-Methylalanine may be used in the construction of peptide and protein analogues for use in drug or antibiotic design and development.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)