Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2450,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32150313
Biological source:
human male
2450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human male
Quality Segment
form
liquid
packaging
vial of ~10 mg
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Application
Microsomes from Liver, Pooled has been used:
- in the glucuronidation kinetics assay to test the effects of herbal extracts on glucuronidation process
- as a human liver microsomes (HLM) matrix for testing metabolic stability of talazoparib using liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC–MS/MS)
- to study the metabolization of enantiomeric peptide D3
Biochem/physiol Actions
Liver microsomes are subcellular particles derived from the endoplasmic reticulum of hepatic cells. These microsomes are a rich source of drug metabolizing enzymes, including cytochrome P-450. Microsome pools from various sources are useful in the study of xenobiotic metabolism and drug interactions.
Source of drug metabolizing enzymes, including cytochrome P-450.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description from human male | description from human |
| biological source human male | biological source human |
| form liquid | form - |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| packaging vial of ~10 mg | packaging vial of ~20 mg |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Microsomes from Liver, Pooled
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?