Przejdź do
M062200
Amino-ON CPG
pore size 1000 Å, 25-35μmol/g
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
19,80 zł
0.25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
19,80 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41116105
19,80 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Proligo Reagents
pore size
1000 Å
storage temp.
−20°C
Legal Information
This product and it use is covered under US Patent Number 7,329,515
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M062000M303000
description
pore size 1000 Å, 25-35μmol/g
description
pore size 500 Å, 30-40 μmol/g
description
pore size 500 Å, 30-40 μmol/g
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
pore size
1000 Å
pore size
500 Å
pore size
500 Å
product line
Proligo Reagents
product line
Proligo Reagents
product line
Proligo Reagents
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Amino-ON CPG
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)