Przejdź do
M0757
Isopropyl myristate
≥90% (GC)
Synonim(y):
Isopropyl tetradecanoate, Myristic acid isopropyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
223,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
696,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)12COOCH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.45
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-751-4
Beilstein/REAXYS Number:
1781127
MDL number:
223,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥90% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.434 (lit.)
bp
193 °C/20 mmHg (lit.)
mp
~3 °C (lit.)
density
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(C)C
InChI
1S/C17H34O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17(18)19-16(2)3/h16H,4-15H2,1-3H3
InChI key
AXISYYRBXTVTFY-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Formulation design and development of matrix diffusion controlled transdermal drug delivery of glimepiride.: This study discusses the design of a transdermal drug delivery system for glimepiride, utilizing matrix diffusion mechanisms potentially incorporating Isopropyl Myristate to enhance permeation (Akram et al., 2018).
  • Investigation of microemulsion and microemulsion gel formulations for dermal delivery of clotrimazole.: This article evaluates formulations incorporating Isopropyl Myristate for enhanced dermal delivery of clotrimazole, highlighting its role in improving drug solubility and skin absorption rates (Zhang and Michniak-Kohn, 2018).
Biochem/physiol Actions
Isopropyl myristate (myristic acid isopropyl ester) is used to change the physicochemical characteristics of microsheres such as poly(lactic-co-glycolic acid) (PLGA) microspheres. Isopropyl myristate is used as a oil phase component in the formulation of microemulsion systems.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W355690PHR1123172472
description
≥90% (GC)
description
≥98%
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
98%
functional group
ester
functional group
-
functional group
-
functional group
ester
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
assay
≥90% (GC)
assay
≥98%
assay
-
assay
98%
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isopropyl myristate
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
awg
Temperatura zapłonu (°F)
>302.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 150 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)