Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 866,00 zł |
2 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 987,00 zł |
Informacje o tej pozycji
866,00 zł
type
for DNA synthesis
Quality Segment
product line
Proligo Reagents
assay
≥99.0% (reversed phase HPLC)
form
solid
packaging
pkg of 1 g M076000-1G, 2 g of 2 g M076000-2G
impurities
≤0.1% water content (Karl Fischer)
color
faintly yellow to yellow
solubility
acetonitrile: 0.1 M, clear
suitability
conforms to structure for H-NMR
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1SSC(C2=CC=CC=C2)=N1
InChI
1S/C8H5NOS2/c10-8-9-7(11-12-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
LKDWQHQNDDNHSC-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Features and Benefits
- Sulfur 42 is at least 4 times more reactive than Beaucage reagent or PADS
- Crystalline powder
- Odourless, no foul smell
- Solubility in ACN up to 0.28M at (+10 °C); no need to applied a co-solvent like in DCM, THF
- The solvent for the dissolution of the reagent should be dry (< 50 ppm) in order to minimize P=O impurities
- Stable in ACN solution for at least 21 days
- Recommended reaction time for the sulfurization in oligonucleotide synthesis for a 0.1M solution is 60 sec
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description reagent grade, purified by sublimation, -100 mesh particle size, powder | description 99.998% trace metals basis | description purum p.a., ≥99% (T) |
| type for DNA synthesis | type - | type - | type - |
| impurities ≤0.1% water content (Karl Fischer) | impurities - | impurities - | impurities - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| solubility acetonitrile: 0.1 M, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form solid | form powder | form powder or flakes | form powder |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?