Przejdź do
M0769
Minimum Essential Medium Eagle
AutoMod™, with Earle′s salts, without L-glutamine and sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Synonim(y):
MEM
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 x 1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
289,00 zł
50 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1070,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12171500
289,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
NaHCO3: no
phenol red: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
L-glutamine: no
sodium pyruvate: no
HEPES: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Modification of the original MEM formulation. Contains a succinate buffering system. See formulations table for specific information. Medium may be autoclaved.
Preparation Note
Formulated to contain 9.4 grams of powder per liter of medium.
Supplement with 0.292 g/L L-glutamine, 2.2 g/L sodium bicarbonate.
Other Notes
Modified for autoclaving.
Legal Information
Auto-Mod is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M0518M8167M8028
description
AutoMod™, with Earle′s salts, without L-glutamine and sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
description
Joklik Modification, with L-glutamine, without calcium chloride and sodium bicarbonate, suitable for cell culture
description
Spinner Modification, with Earle′s salts and sodium bicarbonate, without calcium chloride and L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
Joklik Modification, With sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
powder
form
powder
form
liquid
form
liquid
components
NaHCO3: no
phenol red: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
L-glutamine: no
sodium pyruvate: no
HEPES: no
components
HEPES: no
sodium pyruvate: no
L-glutamine: yes
NaHCO3: no
phenol red: yes
components
sodium pyruvate: no
phenol red: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: yes
L-glutamine: no
HEPES: no
components
glucose: yes
phenol red: yes
HEPES: no
Hanks’ salts (2% CO2): no
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
Earle’s salts (5% CO2): no
sodium pyruvate: no
stable glutamine: no
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
400
Quality Level
400
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Minimum Essential Medium Eagle
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10043-52-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)