Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2400,00 zł 2040,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2040,00 zł
Cena katalogowa2400,00 złZaoszczędź 15%biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 40 kDa
species reactivity
mouse, rat
technique(s)
microarray: suitable, western blot: 1:10,000 using NIH3T3 mouse fibroblast lysate and rat brain extract
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MAPK1(5594)
mouse ... Mapk1(26413)
rat ... Mapk1(116590)
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution | description clone P38-TY, purified from hybridoma cell culture, buffered aqueous solution | description recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM245, purified immunoglobulin | description InSolution, ≥98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| biological source rabbit | biological source mouse | biological source - | biological source - |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate - |
| antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form purified immunoglobulin | antibody form - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?