Przejdź do
M1061
Greiner MasterBlock® 96 deepwell storage plates
conical bottom clear polypropylene wells, non-sterile, maximum volume 2.42 mL
Synonim(y):
96 deepwell plates, 96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, Greiner 780280
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3100,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122107
Material:
clear polypropylene , conical bottom clear polypropylene wells
Size:
96 wells
Sterility:
non-sterile
Binding type:
non-treated surface
Feature:
lid: no
3100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
clear polypropylene , conical bottom clear polypropylene wells
sterility
non-sterile
feature
lid: no
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Greiner 780280
maximum volume
2.42 mL
size
96 wells
well volume
2.42 mL
working volume
2.3 mL
binding type
non-treated surface
General description
Multiwell plates from Greiner. Standard microplate footprint. Excellent optical properties. DNAse /RNAse free. Non-pyrogenic by LAL method to <0.06 EU/mL. Appropriate for applications requiring increased chemical resistance or heat stability, e.g. liquid storage or compound libraries in drug screening.
Legal Information
MASTERBLOCK is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)